Ácido D(-)-glutámico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-D-Glu-OH, Ácido (R)-(-)-glutámico
A14191.06 A14191.14 A14191.22
A14191.06EA 52.7 EUR
A14191.06 A14191.14 A14191.22
Ácido D(-)-glutámico ≥99%
Ácido D(-)-glutámico
Purity: 99+% CAS No.: 6893-26-1 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 199° dec. Beilstein Reference: 1723800 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00063112
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199 °C (desc.)
Densidad: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063112
Núm. CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Índice Merck: 14,4469