Ácido L(+)-aspartico ≥99% low metals
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43317.22
43317.36
43317.22EA
38.4
EUR
43317.22
43317.36
Ácido L(+)-aspartico ≥99% low metals
Ácido L(+)-aspartico
Purity: 99%
CAS No.: 56-84-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Physical Form: Powder
Density: 1.66
Melting Point:
Formula:
C₄H₇NO₄ Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >300 °C (desc.) Densidad: 1,66 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002616 Núm. CAS: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Índice Merck: 14,840 |