Ácido L(+)-aspartico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13520.0B A13520.0I A13520.30
A13520.0BEA 107 EUR
A13520.0B A13520.0I A13520.30
Ácido L(+)-aspartico ≥98%
Ácido L(+)-aspartico
Purity: 98+% CAS No.: 56-84-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723530 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: +25° (c=2 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00002616
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,66
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002616
Núm. CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Índice Merck: 14,840