Ácido L(+)-aspartico, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 313 EUR
1.00126.1000 1.00126.9010
Ácido L(+)-aspartico, Millipore®
L(+)-Aspartic acid
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251 °C
Densidad: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002616
Núm. CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Índice Merck: 13,00845