Ácido L(+)-aspartico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido aspartico, D, Asp
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 33.9 EUR
8.16003.0100 8.16003.0500
Ácido L(+)-aspartico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido L(+)-aspartico
Formula: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Pto. Ebullición: 311
Pto. de fusión: 251
Densidad: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002616
Núm. CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Índice Merck: 13,00845
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)