Ácido L(+)-glutámico, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: E, Glu, H-Glu-OH, Ácido (S)-(+)-glutámico
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00291.0250 1.00291.9010
1.00291.0250EA 93.7 EUR
1.00291.0250 1.00291.9010
Ácido L(+)-glutámico, Millipore®
Ácido L(+)-glutámico
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents. In aqueous solutions forms pyrrolidonecarboxylic acid slowly at room temperature, more rapidly at 100 °C.
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13 g/mol
Pto. Ebullición: 325
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002634
Núm. CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Índice Merck: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM