Ácido L(+)-glutámico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01791.1000 1.01791.9010
1.01791.1000EA 572 EUR
1.01791.1000 1.01791.9010
Ácido L(+)-glutámico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
Ácido L(+)-glutámico
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002634
Núm. CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Índice Merck: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM