Ácido L(+)-glutámico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16004.0100 8.16004.1000
8.16004.0100EA 34.1 EUR
8.16004.0100 8.16004.1000
Ácido L(+)-glutámico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido L(+)-glutámico
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002634
Núm. CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Índice Merck: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 11.1 g/l (25 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (8.6 g/l, H2O, 25 °C)