(R)-(+)-Ácido málico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D(+)-Ácido málico
153500050 153500010 153500250
ACRO153500050EA 89.8 EUR
ACRO153500050 ACRO153500010 ACRO153500250
(R)-(+)-Ácido málico 98%
(R)-(+)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004245
Núm. CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Índice Merck: 13,05307
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % Fumaric acid
Specific optical rotation +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
Titration with NaOH ≥97.5 %