(R)-(+)-Ácido málico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
D(+)-Ácido málico
A11688.06
A11688.14
A11688.06EA
78.2
EUR
A11688.06
A11688.14
(R)-(+)-Ácido málico ≥98%
(R)-(+)-Ácido málico
Purity: 98+%
CAS No.: 636-61-3
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1723540
Merck Reference: 14,5707
Optical Rotation: +28° (c=5.5 in pyridine)
MDL No.: MFCD00004245
Formula:
C₄H₆O₅ MW: 134,09 g/mol Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 100…104 °C Densidad: 1,60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004245 Núm. CAS: 636-61-3 EINECS: 211-262-2 Índice Merck: 14,5707 |