(S)-(-)-Ácido málico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: L(-)-Ácido málico
150590250 150591000 150595000
ACRO150590250EA 41.6 EUR
ACRO150590250 ACRO150591000 ACRO150595000
(S)-(-)-Ácido málico 99%
(S)-(-)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99…107 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064213
Núm. CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Índice Merck: 13,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 107 °C
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -1.5° to -3° (20 °C, 589 nm) (c=8.5, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Fumaric acid ≤0.2 %