(S)-(-)-Ácido málico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 65.8 EUR
A13702.22 A13702.30 A13702.36
(S)-(-)-Ácido málico ≥97%
(S)-(-)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…106 °C
Densidad: 1,60
Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064213
Núm. CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Índice Merck: 14,5707