(S)-(-)-Ácido málico for racemat separation, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
L(-)-Ácido málico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00384.0010
8.00384.0050
8.00384.1000
8.00384.0500
8.00384.0005
8.00384.0000
8.00384.0010EA
43.2
EUR
8.00384.0010
8.00384.0050
8.00384.1000
8.00384.0500
8.00384.0005
8.00384.0000
(S)-(-)-Ácido málico for racemat separation, para síntesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Ácido málico
Formula:
C₄H₆O₅ Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 101…104 °C Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064213 Núm. CAS: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Índice Merck: 13,05730 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 160 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 - 104 °C |
Molar Mass | 134.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 140 °C (decomposition) |
Density | 1.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |