Ácido L(+)-tartárico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
137850025 137855000 137850100
ACRO137850025EA 252 EUR
ACRO137850025 ACRO137855000 ACRO137850100
Ácido L(+)-tartárico 99+%
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 399
Pto. de fusión: 168…172 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +12° to +13° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %