Ácido L(+)-tartárico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
420005000 420000025
ACRO420005000EA 79.6 EUR
ACRO420005000 ACRO420000025
Ácido L(+)-tartárico ACS
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 399
Pto. de fusión: 168…172 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.1%) passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %