Ácido L(+)-tartárico ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
CAS No.: 87-69-4
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Physical Form: Granular
Density: 1.760
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: 168-170°
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, glycerol
Beilstein Reference: 1725147
Merck Reference: 14,9070
MDL No.: MFCD00064207
Useful as a resolving agent
Formula:
C₄H₆O₆ MW: 150,09 g/mol Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 168…170 °C Densidad: 1,760 Pto. de inflamación: 150 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064207 Núm. CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 IR: 01-2119537204-47 Índice Merck: 14,9070 |