Ácido L(+)-tartárico, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
1.00802.5000
1.00802.9029
1.00802.5000EA
1350
EUR
1.00802.5000
1.00802.9029
Ácido L(+)-tartárico, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Ácido L(+)-tartárico
Formula:
C₄H₆O₆ Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 168…170 °C Densidad: 1,759 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064207 Núm. CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 IR: 01-2119537204-47 Índice Merck: 13,09158 |