Ácido L(+)-tartárico, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
1.00804.0250EA 65.6 EUR
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
Ácido L(+)-tartárico, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1390 g/l (20 °C)
Melting Point 168 - 170 °C
Molar Mass 150.08 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C