Ácido L(+)-tartárico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20715.290EA 104 EUR
20715.290 20715.368 20715.460
Ácido L(+)-tartárico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 399
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm