Ácido L(+)-tartárico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20718.233EA 47.4 EUR
20718.233 20718.290
Ácido L(+)-tartárico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido L(+)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
Pto. Ebullición: 399 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064207
Núm. CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
IR: 01-2119537204-47
Índice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm