Ácido D(-)-tartárico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
137860250 137861000 137862500 137860010
ACRO137860250EA 66.2 EUR
ACRO137860250 ACRO137861000 ACRO137862500 ACRO137860010
Ácido D(-)-tartárico 99%
Ácido D(-)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 166…170 °C
Densidad: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004238
Núm. CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Índice Merck: 12,09235
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm