Ácido D(-)-tartárico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
A11264.14
A11264.22
A11264.36
A11264.14EA
50.6
EUR
A11264.14
A11264.22
A11264.36
Ácido D(-)-tartárico ≥99%
Ácido D(-)-tartárico
Purity: 99%
CAS No.: 147-71-7
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1725145
Merck Reference: 14,9068
Optical Rotation: -13° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00004238
Formula:
C₄H₆O₆ MW: 150.09 g/mol Pto. Ebullición: 356 Pto. de fusión: 166…170 °C Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 210 °C (410 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004238 Núm. CAS: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Índice Merck: 12,09235 |