Potasio L(+)-hidrogenotartrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
L(+)-Potasio hidrogenotartrato
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
A15281.0BEA
56.7
EUR
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
Potasio L(+)-hidrogenotartrato ≥98%
Potasio L(+)-hidrogenotartrato
Purity: 98+%
CAS No.: 868-14-4
Molecular Formula: C4H5KO6
Formula Weight: 188.18
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 6119985
Merck Reference: 14,7615
MDL No.: MFCD00065392
Formula:
KOOC(CHOH)₂COOH MW: 188,18 g/mol Pto. de fusión: ∼ 267 °C (desc.) Densidad: 1,954 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065392 Núm. CAS: 868-14-4 EINECS: 212-769-1 Índice Merck: 14,7615 |
|
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)