Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, (R,R)-(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, Potasio sodio L(+)-tartrato tetrahidrato
202860010 202865000 202860051 202860250
ACRO202860010EA 109 EUR
ACRO202860010 ACRO202865000 ACRO202860051 ACRO202860250
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato 99+% para análisis
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Pto. de fusión: 70…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150989
Núm. CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Índice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm