Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, (R,R)-(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, Potasio sodio L(+)-tartrato tetrahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6381-59-5
Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O
Formula Weight: 282.23 (210.29anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.77
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.0-8.5
Melting Point: 70-80°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 6113568
Merck Reference: 14,7670
Optical Rotation: +21° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00150989
Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors
Formula:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O MW: 282.22 g/mol Pto. de fusión: 70…80 °C Densidad: 1.77 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150989 Núm. CAS: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Índice Merck: 13,07755 |