Seignette's salt solution (potassium sodium tartrate tetrahydrate and Nessler reagent)
Proveedor: PROLABO CMP
MC310605.0500 MC310605.1000
PRLSMC310605.0500EA 0 EUR
PRLSMC310605.0500 PRLSMC310605.1000
Seignette's salt solution (potassium sodium tartrate tetrahydrate and Nessler reagent)
Seignette's salt solution
Pto. de fusión: 70…80 °C
Densidad: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
EINECS: 206-156-8
Índice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM