Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27066.293EA 64.3 EUR
27066.293 27066.362
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Pto. de fusión: 70…80 °C
Densidad: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150989
Núm. CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
IR: 01-2119524666-34
Índice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm