di-Amonio L(+)-tartrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de diamonio
211810050 211812500 211810010
ACRO211810050EA 30.3 EUR
ACRO211810050 ACRO211812500 ACRO211810010
di-Amonio L(+)-tartrato 99%
di-Amonio L(+)-tartrato
Formula: C₄H₁₂N₂O₆
MW: 184.15 g/mol
Densidad: 1.6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013073
Núm. CAS: 3164-29-2
EINECS: 221-618-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % solution)
Specific optical rotation +31.4° to +33.4° (20°C, 589 nm) (c=1.84, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)