(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(-)-Isopropanolamina
L14101.03
L14101.06
L14101.03EA
46.3
EUR
L14101.03
L14101.06
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2799-16-8
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 1718869
Optical Rotation: -19° (c=1.8 in water)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064428
Formula:
C₃H₉NO MW: 75,11 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 0,960 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064428 Núm. CAS: 2799-16-8 EINECS: 220-532-9 UN: 3259 ADR: 8,III |