(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
244031000 244030250
ACRO244031000EA 150 EUR
ACRO244031000 ACRO244030250
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 172…174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,947 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064419
Núm. CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (neat)