(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L(-)-2-Aminobutan-1-ol
B25212.06 B25212.14 B25212.22
B25212.06EA 32.9 EUR
B25212.06 B25212.14 B25212.22
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 5856-63-3 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718929 Optical Rotation: -10° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064419
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0.947
Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064419
Núm. CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ADR: 8 III