(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
400440010 400440050
ACRO400440010EA 44.6 EUR
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,965 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064413
Núm. CAS: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)