(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: D(-)-2-Aminopropan-1-ol
L11030.03 L11030.06 L11030.14
L11030.03EA 47.2 EUR
L11030.03 L11030.06 L11030.14
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 35320-23-1 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4493 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718866 Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064413
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C
Densidad: 0.965
Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064413
Núm. CAS: 35320-23-1
ADR: 8 III