(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Isopropanolamina
218980010 218980050 218980250
ACRO218980010EA 70.5 EUR
ACRO218980010 ACRO218980050 ACRO218980250
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 19…21 °C
Densidad: 0,954 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064429
Núm. CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O)