(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
D(+)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06
L11449.03
L11449.06EA
83
EUR
L11449.06
L11449.03
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol ≥98%
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 5856-62-2
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1718930
Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064418
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Pto. Ebullición: 176…178 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,947 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064418 Núm. CAS: 5856-62-2 EINECS: 227-475-9 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)