(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
104450010 104450100 104450500
ACRO104450010EA 37.8 EUR
ACRO104450010 ACRO104450100 ACRO104450500
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 173…176 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,965 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064412
Núm. CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %