(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24916.03
B24916.06
B24916.14
B24916.03EA
34.3
EUR
B24916.03
B24916.06
B24916.14
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2749-11-3
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4498
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1718865
Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064412
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 174…176 °C Densidad: 0,965 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064412 Núm. CAS: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 ADR: 8,III |