(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Éter monometílico del propilenglicol
331780010 331780100
ACRO331780010EA 50.9 EUR
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. de fusión: –97 °C
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632587
Núm. CAS: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)