(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
331790050 331790250
ACRO331790050EA 253 EUR
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. de fusión: –97 °C
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632588
Núm. CAS: 26550-55-0
UN: 3092
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)