(R)-(-)-2-Butanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
217230010
217230050
217230250
ACRO217230010EA
69.9
EUR
ACRO217230010
ACRO217230050
ACRO217230250
(R)-(-)-2-Butanol 99%
(R)-(-)-2-Butanol
Formula:
C₄H₁₀O Pto. Ebullición: 99…100 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –114 °C Densidad: 0,8 g/cm³ Pto. de inflamación: 26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064280 Núm. CAS: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 UN: 1120 ADR: 3,III Índice Merck: 13,01540 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -12° to -14° (20°C, 589 nm) (neat) |