(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-Alcohol sec-butilico
L13983.03
L13983.06
L13983.03EA
72.3
EUR
L13983.03
L13983.06
(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
(R)-(-)-2-Butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 14898-79-4
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718764
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: -15° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064280
Formula:
C₄H₁₀O MW: 74.12 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C Pto. de fusión: –114 °C Densidad: 0.806 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064280 Núm. CAS: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 UN: 1120 ADR: 3 III Índice Merck: 13,01540 |