(R)-(-)-2-Octanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
164590050
164590100
164590010
ACRO164590050EA
113
EUR
ACRO164590050
ACRO164590100
ACRO164590010
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
(R)-(-)-2-Octanol
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 175 °C (760 mmHg) Densidad: 0,83 g/cm³ Pto. de inflamación: 60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064284 Núm. CAS: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 UN: 1986 ADR: 3,III Índice Merck: 12,06850 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat) |