(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11502.03
L11502.06
L11502.03EA
40.8
EUR
L11502.03
L11502.06
(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
(R)-(-)-2-Octanol
Purity: 99%
CAS No.: 5978-70-1
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719324
Merck Reference: 14,6752
Optical Rotation: -10° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064284
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 179…180 °C Densidad: 0,819 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064284 Núm. CAS: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 UN: 1987 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6752 |