(S)-(+)-2-Butanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Alcohol sec-butilico
218030010 218030050
ACRO218030010EA 61.1 EUR
ACRO218030010 ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Formula: C₄H₁₀O
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 99
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064281
Núm. CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01540
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)