(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4221-99-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718763
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064281
Formula:
C₄H₁₀O Pto. Ebullición: 99…100 °C Pto. de fusión: –114 °C Densidad: 0,806 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064281 Núm. CAS: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN: 1120 ADR: 3,III Índice Merck: 14,1541 |