(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10401.03
L10401.MD
L10401.03EA
153
EUR
L10401.03
L10401.MD
(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
(S)-(+)-2-Hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 52019-78-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1718997
Optical Rotation: +10.5° (neat)
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00065955
Formula:
C₆H₁₄O Pto. Ebullición: 137…138 °C Densidad: 0,818 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065955 Núm. CAS: 52019-78-0 UN: 2282 ADR: 3,III |