(S)-(+)-2-Octanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12425.03
L12425.06
L12425.03EA
43.8
EUR
L12425.03
L12425.06
(S)-(+)-2-Octanol ≥99%
(S)-(+)-2-Octanol
Purity: 99%
CAS No.: 6169-06-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719323
Merck Reference: 14,6752
Optical Rotation: +10° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064283
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 179…180 °C Densidad: 0,819 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064283 Núm. CAS: 6169-06-8 EINECS: 228-213-6 UN: 1987 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6752 |