(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane
L09314.03
L09314.MD
L09314.03EA
199
EUR
L09314.03
L09314.MD
(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
(S)-(+)-2-Pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 26184-62-3
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 1718820
Optical Rotation: +14° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065952
Formula:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Pto. Ebullición: 118…119 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0.810 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065952 Núm. CAS: 26184-62-3 UN: 1105 ADR: 3 III |