(R)-(-)-1,3-Butanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6290-03-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Weak
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1718944
Optical Rotation: -30° (neat)
MDL No.: MFCD00064277
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 203…204 °C Densidad: 1,005 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064277 Núm. CAS: 6290-03-5 EINECS: 228-532-0 |