(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 98+%, 99+% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D(-)-2,3-Butanodiol, (R,R)-(-)-2,3-Butanodiol
217980010 217980050
ACRO217980010EA 75.5 EUR
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 77,3…77.4 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064267
Núm. CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Índice Merck: 13,01567
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)